Learn More
Memmert™ Calibración de fábrica (3 temperaturas) para IF160
Calibración en fábrica Memmert para tres valores de temperatura.
Marca: Memmert™ IF160D00126
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Para tres valores de temperatura: 37 °C, 52 °C y 70 °C
Especificaciones
Incubadora IF160 | |
Centro de la cámara del punto de medición | |
Certificado para 3 temperaturas | |
Certificado de calibración de obras estándar |