Learn More
Memmert™ Calibración de fábrica (3 temperaturas) para UF30plus
Calibración en fábrica Memmert para tres valores de temperatura.
Marca: Memmert™ UF30plusD00128
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Para tres valores de temperatura: 100 °C, 160 °C y 220 °C
Especificaciones
Estufa UF30plus | |
Centro de la cámara del punto de medición | |
Certificado para 3 temperaturas | |
Certificado de calibración de obras estándar |