Learn More
3M™ Gafas de seguridad sin ventilación Fahrenheit™
121.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Descripción
- Gafas con montura de cristal blando con una amplia zona de soporte alrededor de la cara para mejorar la comodidad
- Canal específico en el lateral de la montura para acomodar la varilla de las monturas graduadas
- El modelo se ajusta bien con gafas graduadas
- Diadema especial de neopreno para una buena resistencia química y una fácil limpieza
- Versión estanca para proteger contra gotas de líquido y grandes partículas de polvo
- Revestimiento antivaho para ayudar a reducir el empañamiento de la lente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ETIM clase 5.0, CE002098, con aprobación CE , EN 166:2001 |
Descripción | Herméticas |
Tipo de producto | Gafas |
Para utilizar con (aplicación) | Construction, food industry |
Color de marco | Transparente |
Material de la banda de sujeción | Neopreno |
Detalles de ventilación | Sin ventilación |
Material | PVC |
Lens Material | Acetato |
Frame Type | Soft Frame |