Learn More
Falcon™ Tubos cónicos para centrífuga de 15 ml
BIOPHARMA
Código de producto. 10263041 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Envase:
A granel
A granel, incluye un rack
Gradilla
Material:
Poliestireno
Polipropileno
RCF máx.:
12.000 x g
1800 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 10263041
Marca: Falcon™ 352095
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapas abovedadas de rosca de color azul (con rosca para encajar únicamente en tubos Corning Falcon). 14-959-53A incluye una gradilla.
Probados para resistir la centrifugación a 12 000 de RCF (polipropileno) o 1800 de RCF (poliestireno) en un rotor totalmente compatible con agua a temperatura ambiente. Los tubos para centrífuga cónicos de 15 ml Corning™ Falcon™ son ideales para la centrifugación de células, la sedimentación y la separación mediante gradientes de densidad.
  • Cumpla con los requisitos de grado bioanalítico y proporcione un rendimiento insuperable en la investigación crítica aplicaciones
  • Excepcionalmente fuerte: capacidad de centrifugación líder del sector de 16 000 RCF (50 ml de polipropileno)
  • Diseño exclusivo de tapón roscado doble que reduce el roscado cruzado y las fugas
  • Graduaciones de fácil lectura
  • Propiedades biológicas y físicas consistentes
  • Ideal para el almacenamiento criogénico a largo plazo de muestras a -80 °C (tubos de polipropileno de 15 a 225 ml)
El tubo más fiable del laboratorio
Los tubos cónicos Falcon son herramientas fáciles de usar y de alta calidad para proteger sus valiosas muestras. El diseño y la fabricación de última generación crean tubos diseñados para proporcionar alta resistencia, una amplia estabilidad de temperatura y para funcionar en sus aplicaciones críticas. Protegerán sus valiosas muestras durante la centrifugación, el vórtex y el almacenamiento a largo plazo en el congelador. Para hacer frente a este intenso desafío, los tubos Falcon están diseñados para:
  • Alta resistencia: El diseño de moldes de última generación, junto con la selección avanzada de resina, crean paredes de tubos que se han diseñado para funcionar en situaciones de alta tensión.
  • Apirógenos: Probado a menos de 0,1 UE/ml.
  • Atóxicos: Las resinas se seleccionan a través de una gama intensa de pruebas de toxicidad de la Farmacopea de EE.UU. (USP).
  • Bajo nivel de unión de proteínas: Los ingenieros y científicos de Corning están continuamente buscando materiales y procesos que minimicen las interferencias inducidas por instrumental de laboratorio, como la unión de proteínas.
  • Embalaje de calidad: Los tubos Falcon, además de ofrecer un rendimiento de calidad bioanalítica, utilizan un embalaje de estilo médico para garantizar una presentación estéril. Los tubos cónicos se envasan en prácticos racks reutilizables o en paquetes a granel compactos y respetuosos con el medio ambiente.
  • Los cojines de soporte (n.º de catálogo 352090 para 175 ml y 225 ml) deben utilizarse con este producto a menos que el rotor de centrífuga ya disponga de cojines con fondo en V adecuados.
Información de órdenes
Disponibles en bolsas o en gradillas de poliestireno.
Compliance
Fabricados según la norma ISO 9001:2000 y la normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR.Dispositivo médico de clase I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Azul
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Poliestireno
Para utilizar con Para exactitud volumétrica, esterilidad, pirogenicidad, procesamiento de líquido aséptico
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Envase A granel
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 120 mm
Capacidad (imperial) 0,507 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca con borde hermético
Writing Area Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 1800 x g