Learn More
Falcon™ Tubos cónicos para centrífuga de 15 ml
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Envase:
A granel
A granel, incluye un rack
Gradilla
Material:
Poliestireno
Polipropileno
RCF máx.:
12.000 x g
1800 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
Includes
Tapas abovedadas de rosca de color azul (con rosca para encajar únicamente en tubos Corning Falcon). 14-959-53A incluye una gradilla.
- Cumpla con los requisitos de grado bioanalítico y proporcione un rendimiento insuperable en la investigación crítica aplicaciones
- Excepcionalmente fuerte: capacidad de centrifugación líder del sector de 16 000 RCF (50 ml de polipropileno)
- Diseño exclusivo de tapón roscado doble que reduce el roscado cruzado y las fugas
- Graduaciones de fácil lectura
- Propiedades biológicas y físicas consistentes
- Ideal para el almacenamiento criogénico a largo plazo de muestras a -80 °C (tubos de polipropileno de 15 a 225 ml)
El tubo más fiable del laboratorio
Los tubos cónicos Falcon son herramientas fáciles de usar y de alta calidad para proteger sus valiosas muestras. El diseño y la fabricación de última generación crean tubos diseñados para proporcionar alta resistencia, una amplia estabilidad de temperatura y para funcionar en sus aplicaciones críticas. Protegerán sus valiosas muestras durante la centrifugación, el vórtex y el almacenamiento a largo plazo en el congelador. Para hacer frente a este intenso desafío, los tubos Falcon están diseñados para:- Alta resistencia: El diseño de moldes de última generación, junto con la selección avanzada de resina, crean paredes de tubos que se han diseñado para funcionar en situaciones de alta tensión.
- Apirógenos: Probado a menos de 0,1 UE/ml.
- Atóxicos: Las resinas se seleccionan a través de una gama intensa de pruebas de toxicidad de la Farmacopea de EE.UU. (USP).
- Bajo nivel de unión de proteínas: Los ingenieros y científicos de Corning están continuamente buscando materiales y procesos que minimicen las interferencias inducidas por instrumental de laboratorio, como la unión de proteínas.
- Embalaje de calidad: Los tubos Falcon, además de ofrecer un rendimiento de calidad bioanalítica, utilizan un embalaje de estilo médico para garantizar una presentación estéril. Los tubos cónicos se envasan en prácticos racks reutilizables o en paquetes a granel compactos y respetuosos con el medio ambiente.
- Los cojines de soporte (n.º de catálogo 352090 para 175 ml y 225 ml) deben utilizarse con este producto a menos que el rotor de centrífuga ya disponga de cojines con fondo en V adecuados.
Información de órdenes
Disponibles en bolsas o en gradillas de poliestireno.
Compliance
Fabricados según la norma ISO 9001:2000 y la normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR.Dispositivo médico de clase I.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Azul |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,7 in |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con | Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Mostrar más |