Learn More
Falcon™ Tubos cónicos para centrífuga de 50 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12716688 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Envase:
Bolsa
Gradilla
RCF máx.:
16.000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 12716688
Marca: Falcon™ 352098
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tapones de rosca de parte superior plana de polietileno de color azul de 33 mm (con rosca para encajar únicamente en tubos Corning Falcon).
Probados para resistir la centrifugación de 16,000 de FCR en un rotor totalmente compatible con agua a temperatura ambiente. Los tubos para centrífuga cónicos de 50 ml Corning™ Falcon™ son ideales para la centrifugación de células, la sedimentación y la separación mediante gradientes de densidad.
Adecuados para aplicaciones de biología molecular, como la concentración de bacterias para el aislamiento de ADN, la purificación y la precipitación de ácidos nucleicos, el almacenamiento de muestras (a temperatura ambiente de hasta – 80 °C) y la centrifugación de precipitados. 
  • Superficie hidrofóbica biológicamente inerte para una buena recuperación de células o proteínas
  • Graduaciones en azul oscuro en incrementos de 5 ml
  • El área de escritura blanca es resistente a los disolventes
  • Esterilizados por radiación
 Polipropileno clarificado
  • Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves (no recomendado para procedimientos de extracción)
  • Pared translúcida para facilitar la visualización
  • Estables entre los – 80 °C y los 121 °C (– 112 ° a 250 °F)
  • Soportan fuerzas centrífugas de una RCF de hasta 16 000 × g
Información de órdenes
Disponible en bolsas o en gradillas de poliestireno reciclables de 25, en cajas de 500.
Compliance
Fabricación según la norma ISO 9001: Norma 2000 y normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Color del tapón Azul
Diámetro exterior (imperial) 1,2 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células
N.º por caja 500
Envase Gradilla
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 115 mm
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Forma del fondo Cónicos
Writing Area Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 30 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 16.000 x g