Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Color: Fondo transparente negro; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
Brand: Falcon™ 353219
Additional Details : Peso : 2.10600kg
Description
- Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
- Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
- El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
- Poliestireno virgen de cristal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
- Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
- Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
- Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
- Las microplacas Falcon de 96, 384 y 1536 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
Order Info
Ocho por paquete; caja de 32.
Specifications
Estándar | |
0,32 cm2 | |
8/paq., 32/caja | |
Negro, Fondo transparente | |
Sistemas de automatización | |
96 | |
Estéril | |
Plano | |
32/caja | |
32/caja |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Tratado con TC | |
Placa de adquisición de imágenes | |
Poliestireno | |
De 25 to 340 μl | |
Cultivo celular | |
Admite células primarias, troncales, neuronales, mesenquimales, hepatocitos y endoteliales | |
8/paq. |