Learn More
Falcon™ Placas de Petri bacteriológicas con tapa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-88668 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Altura (métrico):
10 mm
15 mm
Área de cultivo:
11,78 cm2
151 cm2
21,29 cm2
56,5 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. 10390961
Marca: Falcon™ 351008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno de cristal para mayor claridad óptica. Las placas de Petri bacteriológicas Falcon™ no se han tratado para cultivos de tejidos para la fijación celular en aplicaciones en las que no se desea la fijación celular. La superficie es hidrófoba.
Estas placas de Petri bacteriológicas no se han tratado para cultivos de tejidos para la fijación celular en aplicaciones en las que no se desea la fijación celular. Fabricadas con poliestireno de grado de vidrio para mayor claridad óptica. La superficie es hidrófoba.
  • Construcción resistente para una manipulación estable de la placa
  • Poliestireno virgen de grado de vidrio para claridad óptica
  • Estéril
  • Dimensiones indicadas (diámetro x altura)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 11,78 cm2
Desechables
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
N.º por caja 500/caja
N.° por paquete 20/Paq.
Altura (métrico) 10 mm
Diámetro (métrico) 35 mm