Learn More
Falcon™ Insertos para cultivos celulares: para uso con placas de 6 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Los cultivos celulares en soportes permeables proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células
Marca:  Falcon™ 353092
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025090
  • 359.77€ / paquete de 48
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las membranas de PET con surcos grabados tienen superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana
  • Membrana PET de baja unión a proteínas
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
  • Una amplia selección de tamaños de poros de membrana, de 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 µm de diámetro
  • Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
  • Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
  • El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Individually packaged in color-coded, peel-open medical-style packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4,2 cm2
2,0 x 106 (HD)
Membrana translúcida
23,1 mm
48/caja
Tratado con TC
6
PET
3 μm
Placa de 6 pocillos
6/Paq.
Tratado con TC
Estériles