Learn More
Falcon™ Insertos para cultivos celulares: para uso con placas de 6 pocillos
Los cultivos celulares en soportes permeables proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células
Marca: Falcon™ 353093
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las membranas de PET con surcos grabados tienen superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana
- Membrana PET de baja unión a proteínas
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
- Una amplia selección de tamaños de poros de membrana, de 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 µm de diámetro
- Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
- Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
- El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Individually packaged in color-coded, peel-open medical-style packaging
Especificaciones
4,2 cm2 | |
8 μm | |
Placa de 6 pocillos | |
6/Paq. | |
Tratado con TC | |
Estériles |
PET | |
Membrana translúcida | |
23,1 mm | |
48/caja | |
Tratado con TC | |
6 |