Learn More
Falcon™ Multimatraz para cultivo celular
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4254206 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
525 cm2
875 cm2
Revestimiento de superficie:
Cultivo de tejidos de 3 capas tratado
Tratado con TC
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 8
Código de producto. Área de cultivo Revestimiento de superficie unitSize
11587421 525 cm2 Cultivo de tejidos de 3 capas tratado paquete de 12
11597421 875 cm2 Tratado con TC paquete de 8
2 options
Código de producto. 11587421
Marca: Falcon™ 353143
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Acelere y facilite el crecimiento de células para aumentar la productividad en el flujo de trabajo de cultivo celular. Los minimatraces de cultivo celular Falcon™ proporcionan una distribución uniforme de los medios en todas las capas para el crecimiento celular homogéneo.
Aumente la productividad al permitir el crecimiento de más células de manera más rápida y sencilla. Los formatos de 3 o 5 capas proporcionan 525 cm2 y 875 cm2 de área de crecimiento celular, respectivamente.
  • Distribución uniforme de medios en todas las capas para un crecimiento celular homogéneo
  • La capacidad para mezclar células y reactivos en el Multi-Flask Falcon ahorra tiempo
  • Diseño flexible que permite verter o aspirar/recuperar células con una pipeta
  • Tratamiento de superficie consistente para una ampliación predecible
  • Número de lote impreso en cada matraz para facilitar la trazabilidad
  • Fabricado conforme a las normas de cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Estilo de cuello Recto
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Cultivo de tejidos de 3 capas tratado
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 525 cm2
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.