Learn More
Falcon™ Pipetas de aspiración de poliestireno, sin graduación
Fabricadas con poliestireno como alternativa más segura a las pipetas Pasteur de vidrio. Las pipetas de aspiración desechables Falcon™ son ideales para su uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica que requiera partes alícuotas o aspiración/dispensación en un entorno estéril.
Marca: Falcon™ 357558
53.52 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Pipetas estériles, de poliestireno, sin tapar, no graduadas
- Alternativa más segura a las pipetas Pasteur de vidrio
- Se puede utilizar para todos los procedimientos de aspiración al vacío
- Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Envasados individualmente en plástico termoformado para garantizar una presentación estéril
Información de órdenes
Todos los tamaños se envasan individualmente, 200 por caja
Especificaciones
Clase I médico | |
Poliestireno | |
Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica que requiera alícuota o aspiración, dispensación en un ambiente estéril | |
Aspiración |
Aspiración | |
Estéril | |
2 ml | |
Sí |