Learn More
Falcon™ Pipetas de aspiración de poliestireno, sin graduación
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10635611 Tienda Corning Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
missing translation for 'unitSize'
paquete de 200
Product Code. 10635611
missing translation for 'mfr': Falcon™ 357501
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Fabricadas con poliestireno como alternativa más segura a las pipetas Pasteur de vidrio. Las pipetas de aspiración desechables Falcon™ son ideales para su uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica que requiera partes alícuotas o aspiración/dispensación en un entorno estéril.
  • Pipetas estériles, de poliestireno, sin tapar, no graduadas
  • Alternativa más segura a las pipetas Pasteur de vidrio
  • Se puede utilizar para todos los procedimientos de aspiración al vacío
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Envasados individualmente en plástico termoformado para garantizar una presentación estéril
Order Info
Todos los tamaños se envasan individualmente, 200 por caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Clase I médico
Descripción Aspiración
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica que requiera alícuota o aspiración, dispensación en un ambiente estéril
Longitud (imperial) 13,71 in
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Aspiración
Desechables
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.