Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables
BIOPHARMA
Código de producto. p-163608 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0.25 ml
0,5 ml
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 50
Código de producto. 10058840
Marca: Falcon™ 357521
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incorpora una impresión excepcionalmente nítida, oscura y fácil de leer con graduaciones inversas y negativas. Las pipetas serológicas desechables de poliestireno Falcon™ vienen en un envase individual.
  • Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Sin BSE/TSE
  • Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
  • Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
  • Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
  • Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
  • Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Información de órdenes
Hay disponibles cuatro tipos de paquetes resistentes a la contaminación: envase individual en plástico/papel termoformado; envase individual en envoltorio termoformado completamente de plástico; paquetes múltiples en bolsas; envase a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3%
Enchufe del aspirador
Certificaciones/conformidad Apirógenas, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Coeficiente de variación 1,5%
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Graduaciones negativas 0,4 ml
Cantidad 1000/caja
Estilo de punta Estándar
Tolerancia ±2%
Tipo de empaquetado Envoltorio individual de plástico-papel
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables