Learn More
Falcon™ Matraces de cultivo de tejido sin tratamiento
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 60
Descripción
- El tratamiento de cultivo de tejido plasmático con gas de vacío proporciona una unión celular, propagación y crecimiento consistentes
- Elija el cultivo de tejidos estándar, Corning™ Primaria™o superficies de crecimiento de poliestireno tratadas para cultivo de tejidos para satisfacer sus requisitos de cultivo celular individuales
- El apilado seguro proporciona estabilidad frente a puntas o derrames accidentales y protección frente a la contaminación (matraces de cuello inclinado)
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Graduaciones volumétricas y parche de escritura
- Los tapones ventilados incorporan una membrana hidrófoba de 0,2 µm para un óptimo intercambio de gas mientras protege contra la contaminación
- El área de crecimiento y el volumen son nominales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,36 oz |
| Color del tapón | Blanco |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 70 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mejorar la adhesión y el crecimiento celular |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 200/Cs. |
| N.° por paquete | 20/Paq. |
| Forma | Rectangular |
| Mostrar más |