Learn More
Falcon™ Matraces de cultivo de tejido sin tratamiento
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-122701 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 60
Código de producto. 10497302
Marca: Falcon™ 353133
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Similar a la superficie de una placa de Petri bacteriológica
  • El tratamiento de cultivo de tejido plasmático con gas de vacío proporciona una unión celular, propagación y crecimiento consistentes
  • Elija el cultivo de tejidos estándar, Corning™ Primaria™o superficies de crecimiento de poliestireno tratadas para cultivo de tejidos para satisfacer sus requisitos de cultivo celular individuales
  • El apilado seguro proporciona estabilidad frente a puntas o derrames accidentales y protección frente a la contaminación (matraces de cuello inclinado)
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Graduaciones volumétricas y parche de escritura
  • Los tapones ventilados incorporan una membrana hidrófoba de 0,2 µm para un óptimo intercambio de gas mientras protege contra la contaminación
  • El área de crecimiento y el volumen son nominales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color del tapón Blanco
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para mejorar la adhesión y el crecimiento celular
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 60/Cs.
N.° por paquete 5/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Sin tratamiento
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Tapón Sello