Learn More
Factor de crecimiento B derivado de plaquetas Falcon™ (PDGF-BB), recombinante humano, 100 μg
Código de producto. 10584461 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. 10584461
Marca: Corning 356051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El factor de crecimiento derivado de plaquetas de Corning BB (PDGF-BB), recombinante humano, es una glucoproteína dimérica compuesta por dos cadenas A y / o B. Este factor de crecimiento es el principal mitógeno en el suero de las células mesenquimales.
  • Formulación: liofilizado a partir de 10 mm ácido acético , libre de portador; reconstituir en 10 mm de ácido acético o medio sin suero que contenga un 0,2 % de BSA
  • Procede de E. coli recombinante
  • Peso molecular: 25 kD
  • Pureza superior al 95 % por SDS-PAGE
  • Probado para determinar su capacidad para estimular la proliferación de fibroblastos de ratón albino suizo
  • Filtrado (0,2 μm de membrana) y encontrado negativo para bacterias, hongos y micoplasma
  • Concentración recomendada de 0,5 a 4 ng/ml de medio dependiendo de la célula tipo
  • Estable durante al menos tres meses de 2 ° a 8 °C (liofilizado) o tres meses a - 20 °C (solubilizado). Evite múltiples congelaciones/descongelaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de pureza o calidad > 95 % por electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE)
Cantidad 10 x 10 μg