Learn More
Falcon™ Placas en envases listos para apilamiento
Variedad de los colores de las placas para adaptarse a distintos métodos de detección
Marca: Falcon™ 353935
Includes: Tapas
Descripción
- Variedad de los colores de las placas para adaptarse a distintos métodos de detección
- Poliestireno virgen de cristal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
- Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
- Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
- Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
- El área de crecimiento y el volumen son nominales
Información de órdenes
Envasadas estériles, 14 placas por bandeja
Especificaciones
4 x 6 | |
Sí | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Placa de Cultivo Celular | |
24 | |
60/Cajas de cartón | |
6 paquetes interiores de 10 |
Transparente | |
Poliestireno | |
3,5 mL | |
2 cm2 | |
Rectangulares | |
Cultivo celular | |
0,8 a 1 mL | |
Tapa | |
10/Pq. | |
60/Cajas de cartón |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Falcon™ Placas en envases listos para apilamiento > 10/bandejas listas para apilar; Estándar; 24 pocillos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido