Learn More
Falcon™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Fabricados con polipropileno para ofrecer una alta resistencia química y térmica. Los tubos para centrífuga de polipropileno Falcon™ se han probado para resistir una centrifugación de 7500 x g.
110.69€ - 126.27€
Especificaciones
Color del tapón | Azul |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 2,4 in |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Para exactitud volumétrica, esterilidad, pirogenicidad, procesamiento de líquido aséptico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10350771
![]() |
Falcon™
352076 |
175 ml | 118 mm |
126.27€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
12776678
![]() |
Falcon™
352076 |
175 ml | 118 mm |
110.69€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10733501
![]() |
Falcon™
352075 |
225 mL | 137 mm |
126.27€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Tapón de rosca con cierre hermético de polietileno
- Graduaciones moldeadas
- RCF máx.:7500 x g
- Se esterilizan mediante radiación gamma
Información de órdenes
Se suministran 48/bolsa.
Especificaciones
Azul | |
Transparente | |
Para exactitud volumétrica, esterilidad, pirogenicidad, procesamiento de líquido aséptico | |
48 | |
Estéril | |
Cónicos | |
Sí | |
7500 x g |
2,4 in | |
Polipropileno | |
Graduaciones moldeadas | |
8 | |
Cónicos | |
61 mm | |
Tubo para centrífuga |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Falcon™ Tubos de polipropileno para centrífuga