Learn More
Falcon™ Almohadilla de polipropileno
Para su uso con tubo de centrífuga cónico de 175 y 225 ml
Marca: Falcon™ 352090
66.41 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Almohadillas y extractor para utilizar con tubos para centrífuga cónicos de 175 ml y 225 ml (núm. de cat.: 352075 y 352076). No estériles. 8/caja.Material
Almohadillas: polipropileno
Extractor de alambre: acero inoxidable
Especificaciones
Almohadilla | |
Polipropileno | |
Tubo de centrífuga cónico de 175 y 225 ml | |
Extractor de cable de acero inoxidable |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31