Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo con tapón
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los tubos de polipropileno con fondo redondo Falcon™ están probados para resistir una centrifugación de 3000 x g.
Marca: Falcon™ 352059
119.44 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24223" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
- El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
- Probadas como estériles y no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml (cat. cat. 352002, no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
- Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
- Los tubos de polipropileno son más adecuados para aplicaciones que requieren una mayor temperatura y estabilidad química
- Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
- Materiales de embalaje de estilo médico
- 3.000 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
- Los tubos de 17 x 100 mm tienen graduaciones impresas en azul con parches de escritura en blanco
- Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
Información de órdenes
También hay disponibles tapones a presión por separado
Especificaciones
Natural | |
Transparente | |
14 ml | |
Polipropileno | |
Tapón a presión, parche de escritura | |
Estéril | |
17 mm | |
Tubo de ensayo |
Polietileno | |
3.000 x G | |
100 mm | |
Sí | |
25/paq.; 500/caja | |
Sí | |
Tapón a presión |
Título del producto
Falcon™ Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo con tapón > 14 ml; tapón a presión
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido