Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo con tapón
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los tubos de polipropileno con fondo redondo Falcon™ están probados para resistir una centrifugación de 3000 x g.
Marca: Falcon™ 352063
111.19 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
- El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
- Estéril, apirógenos, probados a menos de 0,1 UE/ml (Cat 352002 no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
- Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
- Los tubos de polipropileno son más adecuados para aplicaciones que requieren una mayor temperatura y estabilidad química
- Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
- Materiales de embalaje de estilo médico
- 3.000 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1,0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
- Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
Información de órdenes
También hay disponibles tapones a presión por separado
Especificaciones
Natural | |
Transparente | |
5 ml | |
Polipropileno | |
Tapón a presión | |
Estéril | |
12 mm | |
Tubo de ensayo |
Polietileno | |
3000 x g | |
75 mm | |
Sí | |
25/pack; 500/caja | |
No | |
Tapón a presión |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
13424080 | Certificado de calidad | 14/03/2025 | 352063 |
26124077 | Certificado de calidad | 11/03/2025 | 352063 |
11324064 | Certificado de calidad | 25/12/2024 | 352063 |
12124006 | Certificado de calidad | 29/10/2024 | 352063 |
10824004 | Certificado de calidad | 26/10/2024 | 352063 |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24222Expires: 2025-03-31
New Offer Ahorra hasta un 92%