Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de poliestireno de fondo redondo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabricados con poliestireno ópticamente transparente para facilitar la visualización de las muestras. Los tubos de poliestireno de fondo redondo Falcon™ se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio.
Marca:  Falcon™ 352003
123.06 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10088710
  • 144.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
  • El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
  • Probadas como estériles y no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml (cat. cat. 352008, no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
  • Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
  • Los tubos de poliestireno son más adecuados para procedimientos que requieren alta óptica claridad
  • Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
  • Materiales de embalaje de estilo médico
  • 1.400 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
  • Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Transparente
5 ml
Poliestireno
Tapón a presión de doble posición
Estéril
12 mm
Tubo de ensayo
Polietileno
1400 x g
75 mm
En envase individual, 500/caja
No
Tapón a presión
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Oferta Corning Lab Products
    Promo Code24073
    Expires2025-04-25
Título del producto
Falcon™ Tubos de ensayo de poliestireno de fondo redondo > Tapón a presión; 5 ml