Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de poliestireno de fondo redondo
BIOPHARMA
Código de producto. 10100151 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
8 ml
14 ml
14 mL
16 ml
19 ml
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón a presión
Tapón de rosca
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Envase:
1000/caja
A granel, 1000/caja
Bolsa de 125, 1000/caja
Bolsa de 25, 500/caja
En envase individual, 500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 10100151
Marca: Falcon™ 352058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno ópticamente transparente para facilitar la visualización de las muestras. Los tubos de poliestireno de fondo redondo Falcon™ se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio.
  • Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
  • El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
  • Estéril, apirógenos, probados a menos de 0,1 UE/ml (Cat 352008 no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
  • Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
  • Los tubos de poliestireno son más adecuados para procedimientos que requieren alta óptica claridad
  • Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
  • Materiales de embalaje de estilo médico
  • 1.400 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1,0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
  • Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Natural
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Descripción 1400 x G
Capacidad (métrico) 5 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
Desechables
Incluye Tapón a presión de doble posición
Envase Bolsa de 25, 500/caja
Esterilidad Estéril
Graduated No
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de tapón Tapón a presión
Tipo de producto Tubo de ensayo