Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno, estériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-163576 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
Graduaciones negativas:
0,4 ml
0,8 ml
2,5 ml
3 ml
7 ml
10 ml
11 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Código de producto. 10024420
Marca: Falcon™ 356525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incorpora una impresión excepcionalmente nítida, oscura y fácil de leer con graduaciones inversas y negativas. Las pipetas serológicas Falcon™ están en envase individual en el envase termoformado completamente de plástico Advantage™.
  • Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Sin BSE/TSE
  • Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
  • Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
  • Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
  • Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
  • Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Información de órdenes
Hay disponibles cuatro tipos de paquetes resistentes a la contaminación: envase individual en plástico/papel termoformado; envase individual en envoltorio termoformado Advantage completamente de plástico; paquetes múltiples en bolsas; y envase a granel
Compliance
Calibradas para administración/soplado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3%
Enchufe del aspirador
Coeficiente de variación 1,5%
Material Poliestireno
Graduado Sí
Graduaciones 0,25 ml
Graduaciones negativas 7 ml
Estilo de punta Estándar
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (imperial) 0,84 oz
Color Morado
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables