Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno, estériles, envasadas a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Las pipetas codificadas por colores facilitan la selección del tamaño correcto. Las pipetas serológicas Falcon™ son ideales para el cultivo de tejidos o cualquier solución atóxica.
Marca:  Falcon™ 357506
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10614161
  • 254.76€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Sin BSE/TSE
  • Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
  • Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
  • Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
  • Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
  • Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Compliance
Calibradas para administración/soplado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±3%
Poliestireno
Sí
0,4 ml
A granel
1 ml
1,5%
Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica
0,01 mL
Estándar
Amarillo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote5019978 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/03/2025 Catalog Number357506
Número de lote4224974 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha21/12/2024 Catalog Number357506
Número de lote3004007 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/03/2023 Catalog Number357506
Número de lote3002026 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/02/2023 Catalog Number357506
Número de lote1200014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/10/2021 Catalog Number357506
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno, estériles, envasadas a granel > 1 ml