Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno, estériles, envasadas a granel
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,25 ml
Graduaciones negativas:
0,4 ml
0,8 ml
2,5 ml
3 ml
7 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Descripción
- Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Sin BSE/TSE
- Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
- Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
- Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
- Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
- Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Compliance
Calibradas para administración/soplado
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±3% |
| Coeficiente de variación | 1,5% |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Graduaciones negativas | 0,8 ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Estilo de punta | Estándar |
| Mostrar más |