Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno, estériles, envasadas a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-163659 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,25 ml
Graduaciones negativas:
0,4 ml
0,8 ml
2,5 ml
3 ml
7 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 10614161
Marca: Falcon™ 357506
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas codificadas por colores facilitan la selección del tamaño correcto. Las pipetas serológicas Falcon™ son ideales para el cultivo de tejidos o cualquier solución atóxica.
  • Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Sin BSE/TSE
  • Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
  • Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
  • Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
  • Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
  • Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Compliance
Calibradas para administración/soplado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3%
Coeficiente de variación 1,5%
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Graduaciones negativas 0,4 ml
Estilo de punta Estándar
Tipo de empaquetado A granel
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Desechables