Learn More
BD Aguja para adhesivos de resina de epoxi de acero inoxidable Falcon™
Descripción
- Calibre: 27G
- Longitud: 19 mm
- Diámetro externo: 0,4 mm
- Pared: Normal
- Bisel: Normal
- Estéril
- Sin látex.
- Código de color: Gris
- Cantidad: 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Color | Gris |
| Calibre de aguja | 27 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un solo uso |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Aguja |
| Longitud de la aguja (métrico) | 19 mm |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | SZR-150, con conexión a un adaptador Luer o conector Luer Lock |
| Mostrar más |