Descripción
- Superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células.
- Superficie uniforme creada químicamente mediante tratamiento de plasma de gas al vacío que favorece la fijación celular
- Manipulación mejorada de placas pequeñas con el exclusivo diseño Easy-Grip
- Apirógenas
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desprendible
- Poliestireno virgen de cristal
- Cultivo de tejidos estándar (TC), Tratamiento de superficies Corning™ PrimariaTM y poliestireno no tratado para TC disponibles
Diseñado para cultivo celular
- Óptica plana y sin distorsión
- Tapas diseñadas para un intercambio de gases óptimo
- Anillos de apilamiento que facilitan el apilado y la manipulación
- El tratamiento con plasma con gas al vacío modifica de forma permanente y consistente la superficie de crecimiento de las células
- La superficie estándar de cultivo de tejidos es hidrófila y contiene una variedad de grupos funcionales cargados negativamente que favorecen la adhesión y la propagación de las células
- La superficie de cultivo de tejido de Corning Primaria incorpora además grupos funcionales que contienen nitrógeno y se ha demostrado que favorece una mejor fijación, propagación y diferenciación de algunos tipos de células
Información de órdenes
Envases de 20 por funda.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 17,5 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 58,1 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Cultivo Celular Placa Petri |
| Volumen de trabajo (métrico) | 16 a 17,5 mL |
| Mostrar más |