Learn More
Falcon™ Placas de cultivo tisular estándar
Construidas con superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células. Las placas de cultivo de tejidos estándar Corning Falcon™ funcionan con la mayoría de líneas de células dependientes de anclaje.
180.49€ - 301.27€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Forma | Redonda |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10212951
|
Falcon™
353003 |
16 a 17,5 mL | 58,1 cm2 |
180.49€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11527411
|
Falcon™
353002 |
6 a 7 mL | 21,29 cm2 |
301.27€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Superficie uniforme creada químicamente mediante tratamiento de plasma de gas al vacío que favorece la fijación celular
- Manipulación mejorada de placas pequeñas con el exclusivo diseño Easy-Grip
- Apirógenas
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desprendible
- Poliestireno virgen de cristal
Información de órdenes
Envases de 20 por funda.
Especificaciones
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri |
Transparente | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
20/Paq. |