Learn More
Falcon™ Tapones a presión de polietileno estériles
Para tubos de fondo redondo Falcon
Marca: Falcon™ 352032
Detalles adicionales : Peso : 1.37700kg
Descripción
Estos tapones de polietileno cuentan con un ajuste patentado de dos posiciones; se dejan sueltos para cultivos aeróbicos y apretados para sellar.
Los tapones a presión de doble posición de polietileno Falcon™ para tubos de 12 x 75 mm ofrecen posiciones ventiladas y totalmente cerradas. Estos tapones estériles se envasan 500 por bolsa y 2000 por caja. Sin ARNasa ni ADNasa.Información de órdenes
Se suministran en bolsas de 500; caja de cuatro bolsas.
Especificaciones
Tapón a presión | |
Natural | |
2000/caja |
Polietileno | |
500/Paq. | |
Falcon™ 75 L x 12 mm de diámetro exterior Tubos de fondo redondo de poliestireno y polipropileno de 5 ml |