Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo en forma de U de 96 pocillos, sin tratamiento
GREENER_CHOICE
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
Marca:  Falcon™ 351177
Código de producto. 10520832
  • 181.02€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
  • Fondo redondo, con tapa, envuelto individualmente
  • Poliestireno virgen de cristal
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógenas
  • Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
  • Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
  • Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
  • Las microplacas Falcon de 96, 384 y 1536 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
0,36 cm2
Sin tratar
Poliestireno
1,5 a 2,2 ml
Sin tratar
Redondo
50/caja
Con tapa
8 x 12
Transparente
96
Estéril
0,32 mL
50