Descripción
- El apilamiento seguro proporciona estabilidad frente a derrames o vertidos accidentales
- Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Graduaciones volumétricas y parche de escritura
- Los tapones ventilados incorporan una membrana hidrófoba de 0,2 μm para un óptimo intercambio de gases
- El área de crecimiento y el volumen son nominales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,36 oz |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 70 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mejorar la adhesión y el crecimiento celular |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 100/Cs. |
| N.° por paquete | 20/Paq. |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Tratado con TC |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.