Learn More
Pohli™ Embalaje de protección contra caídas (FSP/P)
Código de producto. 13578940
Click to view available options
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
400 x 400 x 610 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13578940
Marca: Pohli™ 03048184
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El embalaje de protección contra caídas (FSP/P) incluye cintas de tela con asas de plástico.
  • Embalaje compuesto de 25 litros (UN)6PH1/X1.8/250/D/2017-pohli,
  • Acabado de garrafa de vidrio DIN 70 mm, a prueba de manipulación, tipo FSP/P
  • Espuma rígida PSE
  • Cintas de tela con asas de plástico
  • Tapón negro a prueba de manipulación DIN 70 mm
  • Lupolen 4261A, revestimiento de EPE de 2 mm con disco laminado de PTFE de 0,2 mm
  • Anillo verde montado a prueba de manipulaciones (PP)
Especificaciones
Aplicaciones Embalaje de protección contra caídas
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 400 x 400 x 610 mm
Tipo de tapón Tapón negro a prueba de manipulación DIN 70 mm Lupolen 4261A, revestimiento de EPE de 2 mm con disco laminado de PTFE de 0,2 mm
Descripción FSP/P
Capacidad 25 L
Material Vidrio Flint, poliestireno espumado
Debido a la enfermedad del vidrio, puede ocurrir que se forme una corteza en la superficie del interior de las garrafas. La humedad durante el almacenamiento hace que las sales se hidraten y se separen del vidrio. Al reducirse la humedad relativamente, estas sales hidratadas pueden formar una corteza en la superficie. Estas sales son carbonato de sodio, carbonato de calcio y dióxido de silicio. Por lo tanto, recomendamos lavar las garrafas antes de llenarlas.