Learn More
Pohli™ Embalaje de protección contra caídas (SUPER FSP)
Descripción
- Embalaje compuesto SUPER FSP, (UN)6PH1/X2.2/250/JJ/D/BAM8435/pohli
- Garrafa de 25 l (EG 5 kg de vidrio Flint)
- Cintas negras de 48 mm (poliéster) con 2 asas negras (HDPE)
- Tapón de rosca a prueba de manipulación DIN 70 en negro montado (Lupolen 4261 A)
- Revestimiento de EPE de 2 mm con recubrimiento de PTFE de 0,2 mm
- Anillo verde a prueba de manipulaciones (PP)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | (UN)6PH1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli |
| Aplicaciones | Transporte de mercancías peligrosas |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 435 x 435 x 685 mm (448 x 448 x 688 mm incl. caja de tarjetas independiente) |
| Tipo de tapón | Tornillo de cierre de seguridad negro DIN 70 montado (Lupolen 4261 A), revestimiento EPE de 2 mm con revestimiento de PTFE de 0,2 mm |
| Descripción | SUPER FSP |
| Capacidad | 25 L |
| Material | Vidrio Flint, poliestireno espumado |
Debido a la enfermedad del vidrio, puede ocurrir que se forme una corteza en la superficie del interior de las garrafas. La humedad durante el almacenamiento hace que las sales se hidraten y se separen del vidrio. Al reducirse la humedad relativamente, estas sales hidratadas pueden formar una corteza en la superficie. Estas sales son carbonato de sodio, carbonato de calcio y dióxido de silicio. Por lo tanto, recomendamos lavar las garrafas antes de llenarlas.