Learn More
Hexafluorofosfato de litio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734842
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
21324-40-3
F6LiP
151.91
MFCD00011096
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h
23688915
litio;hexafluorofosfato
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
21324-40-3
F6LiP
151.91
MFCD00011096
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h
23688915
litio;hexafluorofosfato
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium hexafluorophosphate
Color Blanco
Forma física Polvo fumante
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Li)
Fórmula lineal LiPF6
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.91
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.