Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal Fast Blue BB
Código de producto. 11362217
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11362217
Marca: Thermo Scientific Chemicals L09704.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5486-84-0 | C34H36Cl4N6O6Zn | 831.878 g/mol
Fast Blue BB salt is used as a general substrate for β-glycosidase. Two moles of 6-bromo-2-napthol-β-d-glucopyranoside are cleaved by β-glucosidases into 2 moles of d-glucose and 2 moles of 6-bromo-2-napthol. The 2 moles of 6-bromo-2-napthol formed are coupled with 1 mole of Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi (zinc chloride) salt], resulting in 2 moles of the corresponding dye of 6-bromo-2-naphthol (reddish color). It is a commonly used stain to observe myelin under light microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal Fast Blue BB se utiliza como sustrato general para la β-glucosidasa. Se escinden dos moles de 6-bromo-2-naftol-β-d-glucopiranósido son escindida mediante β-glucosidasas en 2 moles d-glucosa y 2 moles de 6-bromo-2-naftol. Los 2 moles de 6-bromo-2-nafthol formados se combinan con 1 mol de sal Fast Blue BB [sal de 4-benzoylamino-2,5-dietoxibenzendiazonium cloruro hemi (cloruro de zinc)], resultando en 2 moles del colorante correspondiente de 6-bromo-2-naftol (color rojizo). Es una tinción comúnmente usada para observar la mielina bajo microscopía óptica.
Solubilidad
Soluble en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5486-84-0
Fórmula molecular C34H36Cl4N6O6Zn
Peso molecular (g/mol) 831.878
Número MDL MFCD00074765
Clave InChI CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 4-Benzamido-2,5-diethoxybenzene diazonium chloride hemi zinc salt; C.I. 37175
PubChem CID 131675364
Nombre IUPAC zinc;N-(4-diazonio-2,5-dietoxifenil)benzenecarboximidato; dicloruro; diclorhidrato
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Blue BB salt
Punto de fusión ∼157°C (decomposition)
Beilstein 1845288
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 831.89
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Cantidad 1 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast Blue BB salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Fast Blue BB salt