Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo base de matraz
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
Marca: Labconco™ 7542600
157.03 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Requires : Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Descripción
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
- Cuenta con una boca ancha para una carga rápida y una limpieza fácil
- El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
- Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente
- Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
2,32 in | |
Vidrio de borosilicato | |
14,5 cm | |
1,5 lb | |
Ancha | |
5,9 cm |
300 ml | |
5,7 in | |
Matraz | |
Reusable | |
Plano | |
0,7 kg |