Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo base de matraz
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
Marca: Labconco™ 7543200
Requires : Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Descripción
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
- Cuenta con una boca ancha para una carga rápida y una limpieza fácil
- El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
- Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente
- Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
3,55 in | |
Vidrio de borosilicato | |
38 cm | |
4 lb | |
Ancha | |
90,2 mm |
2000 ml | |
14,96 in | |
Matraz | |
Reusable | |
Plano | |
1,8 kg |
Título del producto
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo base de matraz > 2000 ml; dimensiones: 90,2 x 380 mm (P x Al)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido