Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Buffer (10X)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El tampón FastDigest 10X es un tampón de digestión patentado que soporta el 100 % de la actividad de todas las enzimas de restricción FastDigest. Las enzimas modificadoras de ADN/ARN, como las ligasas, las fosfatasas, las quinasas y las ADN polimerasas mesófilas tienen un 100 % de actividad en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas utilizadas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Ventajas:
Digestión doble y múltiple en un solo tampón con cualquier combinación de enzimas.
Sin necesidad de cambios de tampón ni digestiones secuenciales.
Ventajas:
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Tipo de producto | Tampón de digestión |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |
| Línea de productos | FastDigest |