Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BcuI
La enzima de restricción SpeI (BcuI) FastDigest reconoce los sitios A^CTAGT y corta mejor a 37 °C en un periodo de entre 5 y 15 minutos utilizando el tampón FastDigest universal (isoesquizómeros: AhlI).
30.98€ - 67.75€
Especificaciones
Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
---|---|
Enzima | Bcu I |
Tampón compatible | Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X |
Sensible a la inactivación del calor | No |
Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10611431
|
Thermo Scientific™
FD1253 |
20 μl |
30.98€
20 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10714881
|
Thermo Scientific™
FD1254 |
50 μl (50 reacciones) |
67.75€
50 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la polimerasa de ADN T4 tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características- Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
- 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
- Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
- Carga directa en geles
- Sin actividad estrella
- 176 enzimas FastDigest disponibles
- Clonación molecular
- Mapas de sitios de restricción
- Genotipado
- Southern blot
- Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
- Análisis de SNP
el tampón FastDigest Green ofrece el mismo alto nivel de rendimiento en la digestión del ADN y las aplicaciones posteriores que el tampón FastDigest incoloro. Para aplicaciones que requieren análisis de producto por excitación de fluorescencia (por ejemplo, mediciones de concentración en luz UV), se recomienda el tampón FastDigest incoloro.
Para conocer la sensibilidad de metilación, consulte las especificaciones del producto.
Especificaciones
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X | |
37 °C | |
Enzima de restricción | |
FastDigest |
Bcu I | |
No | |
No | |
Clonación tradicional | |
5' protruding ends |