Learn More
MP Biomedicals Kit para suelo FastDNA™ SPIN
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17584885 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
50 preparaciones
Código de producto. 17584885
Marca: MP Biomedicals 116560300
El kit de centrifugación FastDNA™ para suelo se utiliza para el aislamiento rápido de ADN genómico preparado para PCR de cualquier muestra ambiental.
  • El kit de centrifugación FastDNA™ para suelo aísla de manera rápida y eficaz el ADN genómico bacteriano, fúngico, vegetal y animal del suelo y otras muestras ambientales.
  • El suelo se procesa mediante un instrumento FastPrep™ y tubos de la matriz de lisado E diseñados para lisar eficazmente todos los microorganismos.
  • El ADN liberado se purifica mediante un método de filtro de centrifugación a base de sílice, y es adecuado para análisis de PCR y otras aplicaciones posteriores.
  • La lisis completa de todos los organismos, incluidas fuentes históricamente difíciles, como esporas eubacteriales y endosporas, bacterias grampositivas, levaduras, algas, nematodos y hongos, se consigue en cuestión de segundos mediante un instrumento FastPrep y tubos de la matriz de lisado E.
  • El kit de centrifugación FastDNA para suelo proporciona el mayor rendimiento de ADN de cualquier muestra medioambiental, incluidos suelos, sedimentos, lodos, compost, estiércol, rizosfera o aguas residuales.
  • El kit de centrifugación FastDNA para suelo contiene tubos de la matriz de lisado y todos los reactivos necesarios para extraer ADN en un proceso que elimina eficazmente ácidos húmicos y otros inhibidores de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 mL
Concentración Hasta 500 mg por preparación
Formato Kit
Isolation Technology Leche de vidrio
Tipo de muestra Suelo, Deposiciones, Lodo, Agua residual, Medioambiente, Compost, Estiércol, Rizosfera
Para utilizar con (equipo) Instrumento FastPrep™
Para utilizar con (aplicación) Aísle ADN genómico bacteriano, fúngico, vegetal y animal del suelo y otras muestras ambientales, incluidos sedimentos, lodos, compost, estiércol, rizosfera, aguas residuales y mucho más
N.º de reacciones 100 preparaciones
Tipo de producto Aislamiento de ácidos nucleicos, minipreparación
Especie Aísle ADN genómico bacteriano, fúngico, vegetal y animal
Objetivo ADN
Tiempo de prueba 30 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1SET (100PREP) DNA PURIFICATION KIT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate, guanidine thiocyanate, acetic acid
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.