Learn More
MP Biomedicals Kit para suelo FastDNA™ SPIN
Código de producto. p-9462004 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
50 preparaciones
Código de producto. 11492400
Marca: MP Biomedicals 116560200
Includes
Tubos de matriz de lisis E 50x 2,0 ml, tampón de fosfato sódico 60 ml, tampón MT 8 ml, solución PPS 25 ml, matriz de unión 66 ml, módulos de centrifugación de 50 cada uno, tubos de recogida 50 cada uno, SEWS-M concentrado 12 ml, DES 20 ml, colorante de carga en gel BBS 200 μl, manual del usuario 1 cada uno, MSDS 1 cada uno, certificado de análisis 1 cada uno
Requires
Instrumento FastPrep™, microcentrífuga que puede centrifugar libremente tubos de 2,0 ml, tubos de microcentrífuga (2,0 ml y 1,5 ml), tubos de 15 ml limpios para la unión de ADN, rotador o vórtice de baja velocidad
El kit de centrifugación FastDNA™ para suelo se utiliza para el aislamiento rápido de ADN genómico preparado para PCR de cualquier muestra ambiental.
  • El kit de centrifugación FastDNA™ para suelo aísla de manera rápida y eficaz el ADN genómico bacteriano, fúngico, vegetal y animal del suelo y otras muestras ambientales.
  • El suelo se procesa mediante un instrumento FastPrep™ y tubos de la matriz de lisado E diseñados para lisar eficazmente todos los microorganismos.
  • El ADN liberado se purifica mediante un método de filtro de centrifugación a base de sílice, y es adecuado para análisis de PCR y otras aplicaciones posteriores.
  • La lisis completa de todos los organismos, incluidas fuentes históricamente difíciles, como esporas eubacteriales y endosporas, bacterias grampositivas, levaduras, algas, nematodos y hongos, se consigue en cuestión de segundos mediante un instrumento FastPrep y tubos de la matriz de lisado E.
  • El kit de centrifugación FastDNA para suelo proporciona el mayor rendimiento de ADN de cualquier muestra medioambiental, incluidos suelos, sedimentos, lodos, compost, estiércol, rizosfera o aguas residuales.
  • El kit de centrifugación FastDNA para suelo contiene tubos de la matriz de lisado y todos los reactivos necesarios para extraer ADN en un proceso que elimina eficazmente ácidos húmicos y otros inhibidores de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 mL
Concentración Hasta 500 mg por preparación
Formato Kit
Isolation Technology Leche de vidrio
Tipo de muestra Suelo, Deposiciones, Lodo, Agua residual, Medioambiente, Compost, Estiércol, Rizosfera
Para utilizar con (equipo) Instrumento FastPrep™
Para utilizar con (aplicación) Aísle ADN genómico bacteriano, fúngico, vegetal y animal del suelo y otras muestras ambientales, incluidos sedimentos, lodos, compost, estiércol, rizosfera, aguas residuales y mucho más
Matriz Matriz de lisado E
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tipo de producto Aislamiento de ácidos nucleicos, minipreparación
Especie Aísle ADN genómico bacteriano, fúngico, vegetal y animal
Objetivo ADN
Tiempo de prueba 30 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FastDNA SPIN Kit for Soil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Dodecyl Sulfate, Polyvinylpyrrolidone (PVP 40), Guanidine Thiocyanate
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.