Learn More
MP Biomedicals™ Sustitutivo de FBS definido químicamente, sin material de origen animal, FastGro Synthetic
FastGro permite cultivar células in vitro sin el uso de suero y sin ningún compuesto derivado animal ni humano.
391.14€ - 1446.90€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a entre 2 y 8 °C. |
---|---|
Formulario | Líquido |
Tipo especializado | Sueros sintéticos |
Tipo de producto | Suero de sustitución del SFB |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16277721
|
MP Biomedicals™
092640049 |
100 mL |
391.14€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16329855
|
MP Biomedicals™
092640054 |
500 mL |
1446.90€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FastGro permite cultivar células in vitro sin el uso de suero y sin ningún compuesto derivado animal ni humano. FastGro es un aditivo completamente definido, que evita la necesidad de suero, para una amplia gama de prácticas de cultivo celular. Dado que FastGro se define químicamente, evita las variaciones entre lotes. Todos los componentes de FastGro son compuestos químicos altamente purificados e identificados.
El cultivo de células en un medio enriquecido con FastGro representa una serie de ventajas en comparación con los medios enriquecidos con SFB convencionales.
- Debido a su naturaleza químicamente definida no hay variaciones entre lotes. Esto evita la necesidad de probar nuevos lotes de suero.
- No hay interferencias de compuestos séricos desconocidos en su investigación.
- Dado que no contiene hormonas ni citoquinas, no sesga los datos de la investigación.
- El uso de FastGro es seguro, ya que no contiene materiales derivados de animales ni humanos.
- Se puede almacenar en el refrigerador. No es necesario descongelar antes de su uso.
Solo tiene que añadir FastGro a su medio de cultivo como lo hace con SFB (normalmente 10 %). Para pasar de los medios que contienen SFB a los medios que contienen FastGro, le recomendamos seguir el destete paso a paso de las células.
Especificaciones
Almacenar a entre 2 y 8 °C. | |
Sueros sintéticos | |
Estéril | |
Células epiteliales hepáticas, HaCaT, Hepatocitos humanos primarios, Hibridoma, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Queratinocitos humanos |
Líquido | |
Suero de sustitución del SFB | |
Biología celular | |
Cultivo celular |