Learn More
Checkers Fastlane™ 1 Channel 4 in. Drop Over Cable Protector
Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length.
109.00€ - 111.00€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Longitud (imperial) | 10,7 in |
Longitud (métrico) | 27,3 cm |
Anchura (métrico) | 91,4 cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17702408
|
Checkers
PFLS0003BL |
Negro |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17712408
|
Checkers
PFLS0004OR |
Naranja |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length
- Patented 5-bar tread plate surface provides maximum traction for carts and pedestrian traffic
- These low profile protectors fit multiple cable sizes and are compact for easy setup, disassembly, and storage
Especificaciones
Polietileno | |
10,7 in | |
27,3 cm | |
91,4 cm |