Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler Ultra Low Range DNA Ladder, Ready-to-Use, 10-200 bp Promotion
Realice un dimensionamiento rápido y una cuantificación aproximada de ADNbc en geles de alto rendimiento y geles de agarosa convencionales con las escaleras de ADN Thermo Scientific™ FastRuler™.
Marca: Thermo Scientific™ SM1233
Descripción
La escalera de ADN de rango ultrabajo FastRuler es un producto especialmente diseñado para el dimensionamiento rápido y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de alto rendimiento de 48 pocillos (o 96 pocillos), así como en geles de agarosa convencionales. La escalera es una mezcla de cinco fragmentos de ADN individuales de extremos romos purificados mediante cromatografía, los cuales se determinan con facilidad en una breve distancia de separación (de 10 a 20 mm) después de ejecutarse en el gel de agarosa apropiado entre 8 y 14 min.
La escalera es especialmente útil para la electroforesis de productos de PCR.
La escalera de ADN de rango ultrabajo FastRuler, lista para usar, contiene fragmentos de ADN desfosforilados y es idónea para el marcado delantero del extremo 5 con polinucleótido cinasa T4 (consulte el certificado de análisis para obtener información detallada sobre el protocolo de marcado).
Características destacadas
- Separación rápida (de 8 a 14 min.)
- Distancia de separación corta (de 10 a 20 mm)
- Bandas nítidas, tamaños y cantidades de fragmentos fáciles de recordar
- Lista para su uso -mezclada previamente con tampón de carga
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Naranja | |
Marcadores de peso molecular de ADN | |
6X Orange DNA Loading Dye, 1mL |
6X Loading Dye | |
Líquido | |
50 to 333 Applications |