Learn More
FBPase-1 Inhibitor, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7082450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10mg
50mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
15466819 50mg 50 miligramos
15456819 10mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 15466819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65298.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A cell-permeable benzoxazolo-sulfonamide compound that inhibits hFBPase-1
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un compuesto de benzoxazolo-sulfonamida que puede penetrar en las células que inhibe la hFBPasa-1
CAS 883973-99-7
Fórmula molecular C13H7Cl3N2O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,60g/mol
Sinónimo Inhibidor de la F16BPasa
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido