missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (IV.3) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Inhibition Activity, Neutralization
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Fc gamma RIIA/CD32a |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Inhibition Assays |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | IV.3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | The original antibody was generated against the FcR of K562 cells. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?