missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FcεR1α Armenian Hamster anti-Mouse, BV605, Clone: MAR-1 (also known as MAR1), BD OptiBuild™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 751758
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FcεR1α Monoclonal antibody specifically detects FcεR1α in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
FcεR1α | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Ms FceR1a BV605 MAR-1 50 μg | |
1 x 50 μg | |
Primary | |
Mouse | |
IgG |
Flow Cytometry | |
MAR-1 (also known as MAR1) | |
Brilliant Violet 605 | |
Armenian Hamster | |
RUO | |
FceR1a | |
Refrigerate (2 to 8°C) | |
Mouse |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido